Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1850,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C1NC(C3=C(N1)CC(CC3=O)(C)C)c2cc(ccc2)O
InChI
1S/C16H18N2O2S/c1-16(2)7-11-13(12(20)8-16)14(18-15(21)17-11)9-4-3-5-10(19)6-9/h3-6,14,19H,7-8H2,1-2H3,(H2,17,18,21)
InChI key
RUOOPLOUUAYNPY-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Microtubule-stimulated ATPase activity of the mitotic motor
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Gartner, M., et al. 2005. Chembiochem6, 1173.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL | solubility ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 324622-1MG | 04055977197365 |
| 324622-5MG | 04055977197372 |