Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N2O · xHCl
Masa cząsteczkowa:
272.39 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
pale yellow
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek piperazynowy, który specyficznie blokuje zależny od klatryny kompleks adaptorowy AP-1 ruch między siecią trans-Golgiego (TGN) a endosomami w pączkujących drożdżach, jednocześnie wykazując niewielki wpływ na inne szlaki transportu obejmujące TGN i endosomy. Hamuje wzrost komórek drożdży pozbawionych komplementarnych białek adaptorowych GGA1/2 (EC50 = 50 µM), ale nie komórek typu dzikiego lub komórek z niedoborem AP-1, nawet w stężeniach tak wysokich jak 300 µM. A5 prawdopodobnie działa na etapie po rekrutacji błony AP-1, o czym świadczy zwiększona okołojądrowa lokalizacja AP-1 po traktowaniu A5 komórek HeLa.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Duncan, M.C., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 6235.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (mixture of regioisomers, HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility DMF: 25 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, water: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 444805-10MG | 04055977186154 |