Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12NFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 19 mg/mL
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1NC(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Exo 1 has been used as a component of the BRB80 buffer to study coat protein 1 (COPI)-mediated membrane trafficking. It has also been used as a Golgi inhibitor to study its effects on the long interspersed nuclear element-1 (L1) retrotransposition.[1]
Biochem/physiol Actions
Exo 1 is a cell-permeable methylanthranilate analog that promotes the release of adenosine diphosphate (ADP)-ribosylation factor (ARF) 1 from Golgi membranes.[2] It also inhibits the membrane trafficking between the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi bodies.[3]
Reversible inhibitor of exocytosis; Golgi ARF 1 (ADP-Ribosylation Factor) GTPase activator.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: soluble 19 mg/mL | solubility DMSO: 9 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Exo 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?