Merck
264151
Substrat kaspazy-3 VII, fluorogeniczny
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Synonim(y):
Ac-DEVD-AFC
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H34F3N5O13
Masa cząsteczkowa:
729.61
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~400 nm, λem ~505 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Fluorogenny substrat kaspazy-3 (maksimum wzbudzenia: ~400 nm; maksimum emisji: ~505 nm). Działa również jako substrat dla ICE-LAP3 przetwarzanego przez granzym B, kaspazy-6, kaspazy-7, kaspazy-8 i kaspazy-10.
Fluorogenny substrat kaspazy-3. Działa również jako substrat dla kaspazy-6, kaspazy-7, kaspazy-8 i kaspazy-10 przetwarzanych przez granzym B.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Fluorogeniczny substrat kaspazy-3
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AFC
Keramaris, E., et al. 2000. Mol. Cell Neurosci. 15, 368.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
264151-5MG04055977198430
264151-1MG04055977198423