Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
631,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, THF: soluble, acetone: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)F)NC(=S)[n]2nc(nc2N)Nc3ccc(cc3)[S](=O)(=O)N
InChI
1S/C15H13F2N7O2S2/c16-10-2-1-3-11(17)12(10)21-15(27)24-13(18)22-14(23-24)20-8-4-6-9(7-5-8)28(19,25)26/h1-7H,(H,21,27)(H2,19,25,26)(H3,18,20,22,23)
InChI key
ARIOBGGRZJITQX-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, acetone: soluble, THF: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 217714-1MG | 04055977202397 |