Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22Cl2N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.35
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1020,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirazolopirymidynonowy, który działa jako silny, selektywny i kompetycyjny względem ATP inhibitor Cdks (IC50 = 48 nM, 15 nM, 9 nM, 10 nM, 71 nM i 9 nM odpowiednio dla Cdk1/B, Cdk2/E, Cdk3/E, Cdk5/p35, Cdk7/H/MAT1 i Cdk9). Hamuje Cdk4/D1, Cdk6/D3 i GSK-3β tylko w znacznie wyższych stężeniach (IC50 = odpowiednio 839 nM, 282 nM i 754 nM) i wykazuje niewielką aktywność wobec panelu 60 innych kinaz. Inhibitor wzrostu o szerokim spektrum działania na komórki nowotworowe, ale nie na nietransformowane, spoczynkowe fibroblasty.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 48 nM, 15 nM, 9 nM, 10 nM, 71 nM i 9 nM odpowiednio dla Cdk1/B, Cdk2/E, Cdk3/E, Cdk5/p35, Cdk7/H/MAT1 i Cdk9.
Główny cel
Cdk1/B, Cdk2/E, Cdk3/E, Cdk5/p35, Cdk7/H/MAT1 i Cdk9.
Cdk1/B, Cdk2/E, Cdk3/E, Cdk5/p35, Cdk7/H/MAT1 i Cdk9.
Odwracalny: nie
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Caligiuri, M., et al. 2005. Chem. Biol.12, 1103.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, THF: soluble, acetone: soluble | solubility DMSO: 15 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 219491-1MG | 04055977217971 |