Przejdź do
203781
5-bromo-4-chloro-3-indoliloα-D-glukopiranozyd
Synonim(y):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Przewidywany termin wysyłki27 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
874,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.63
MDL number:
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
874,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Synthetic chemical)
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
2% DMF: soluble, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Substrat dla kwaśnej α-glukozydazy, enzymu lizosomalnego rozkładającego glikogen. Daje intensywny niebieski kolor po enzymatycznym rozszczepieniu.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne do miesięcy w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20378020378373837
biological source
(Synthetic chemical)
biological source
(Synthetic chemical)
biological source
-
biological source
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
2% DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
2% DMF: soluble, clear
solubility
soluble (2% in DMF)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
203781-25MG04055977203882