Przejdź do
73837
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside
≥98.0% (HPLC), powder
Synonim(y):
X-α-Glc, X-α-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.63
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 105.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-HRNXZZBMSA-N
General description
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside, X-Gluc, is a indigogenic substrate for β- glucuronidase enzyme (GUS). It aids screening of transgenic plants based on GUS activity. GUS deesterifies X-Gluc into indoxyl derivative which upon oxidative polymerization results in the generation of blue indigotin dye.
Application
suitable as substrate for α-glucosidase[1]; substrate used in the Druggan-Forsythe-Iversen medium (DFI agar) for the selective detection of Enterobacter sakazakii in infant milk[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B452716555203780
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D 105.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
optical activity
-
optical activity
[α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
73837-25MG04061832921037
73837-100MG04061832921020