Przejdź do
203780
5-bromo-4-chloro-3-indolilo-α-D-galaktopiranozyd
Synonim(y):
α-X-Gal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
884,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.63
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.41
MDL number:
884,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Synthetic chemical)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
2% DMF: soluble, clear
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1c(c2c([nH]cc2O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)cc1)Cl
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
General description
Chromogenny substrat dla α-galaktozydazy. Przydatny w badaniach histochemicznych.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gossrau, R. 1990. Folia Histochem. Cytobiol. 28, 129.
Gossrau, R., and Lojda, Z. 1989. Acta Histochem. 85, 213.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16555203782B4252
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
solubility
2% DMF: soluble, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2% (20mg/mL)
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
203780-25MG04055977203875