Przejdź do
203783
Kwas 5-bromo-4-chloro-3-indoliloβ-D-glukuronowy, sól cykloheksyloamoniowa
≥98% (HPLC), solid, β-glucuronidase substrate, Calbiochem®
Synonim(y):
X-GlcA, X-Gluc, BCIG, BCI-β-D-glukuronid, BCI-glucuro, X-Glucuro, CHA-X-Gluc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26BrClN2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.79
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352106
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
2200,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas 5-bromo-4-chloro-3-indoliloβ-D-glukuronowy, sól cykloheksyloamoniowa, Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
soluble (2% in DMF)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis. Useful for a variety of applications, including use in bacterial detection systems (e.g. E. coli).
Other Notes
Jefferson, R.A., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 8447.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203782487500203780
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
soluble (2% in DMF)
solubility
DMSO: 2% (20mg/mL)
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
2% DMF: soluble, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
203783-100MG04055977203936