Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 561,00 zł | |
| 100 g | Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 82 670,00 zł | |
| 50 g | Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 82 670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
(Synthetic chemical)
Quality Level
description
RTECS - XJ9088200
Merck USA index - 14, 1231
assay
≥97% (by assay)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1C(C2NC(=O)NC2C1)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Synthetic chemical) | biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥97% (by assay) | assay - | assay - | assay ≥99% (HPLC) |
| form solid | form solid | form - | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M) |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-biotyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 2031-100GM | 04055977221626 |
| 2031-50GM | 04027269073626 |
| 2031-1GM | 07790788056780 |