Kluczowe dokumenty
B1116000
Biotin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
Wybierz wielkość
875,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
875,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
biotin
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
231-233 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Klucz InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Biotyna jest rozpuszczalną w wodzie witaminą B, która bierze udział w syntezie kwasów tłuszczowych i glukoneogenezie.[1][2] Występuje w roślinach i zwierzętach. Niedobór biotyny powoduje opóźnienie wzrostu, łysienie i zaburzenia neurologiczne u ludzi i zwierząt.[3]
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)