Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1810,00 zł | |
| 4 mg | Przewidywany termin wysyłki22 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 81 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1810,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
cam Kinase-2
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Ishida, A., et al. 1998. FEBS Lett.427, 115.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid | form lyophilized solid | form lyophilized | form lyophilized solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 189485-4MG | 04055977221817 |
| 189485-1MG | 04055977221800 |