Przejdź do
207001
Peptyd autohamujący kalcyneurynę, przepuszczalny dla komórek
The Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable controls the biological activity of Mn2+-stimulated calcineurin activity. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
11R-CaN-AID, Ac-RRRRRRRRRRRRRGGGRMAPPRRDAMPSDA-NH₂
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C137H251N71O34S2
Masa cząsteczkowa:
3501.04
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek peptyd, który składa się z domeny autoinhibitorowej kalcyneuryny (CaN) (AID) połączonej z doaminą transdukcji białek opartą na poli-argininie (11R) i działa jako inhibitor aktywności fosfatazy CaN. Zgłaszano, że blokuje zależną od CaN translokację jądrową NFAT i aktywność promotora NFAT w neuronach. Zgłaszano również, że chroni komórki neuronalne przed śmiercią komórkową wywołaną glutaminianem.
Przepuszczalny dla komórek peptyd, który składa się z domeny autoinhibitorowej kalcyneuryny (CaN) (AID) połączonej z domeną transdukcji białek opartą na poli-argininie (11R) i działa jako inhibitor aktywności fosfatazy CaN. Blokuje zależną od CaN translokację jądrową NFAT i aktywność promotora NFAT w neuronach. Chroni komórki neuronalne przed śmiercią komórkową wywołaną glutaminianem.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Blokuje zależną od CaN translokację jądrową NFAT
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Ac-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Gly-Gly-Gly-Arg-Met-Ala-Pro-Pro-Arg-Arg-Asp-Ala-Met-Pro-Ser-Asp-Ala-NH₂
Terada, H., et al. 2003. J. Neurochem.87, 1145.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
328000189485573096
description
The Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable controls the biological activity of Mn2+-stimulated calcineurin activity. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The ERK Activation Inhibitor Peptide I, Cell-Permeable controls the biological activity of ERK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The Autocamtide-2 Related Inhibitory Peptide II, Cell-permeable controls the biological activity of calmodulin-dependent protein kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable controls the biological activity of STAT3.
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, 5% acetic acid: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)