Przejdź do
328005
Peptyd II inhibitora aktywacji ERK, przepuszczalny dla komórek
The ERK Activation Inhibitor Peptide II, Cell-Permeable controls the biological activity of ERK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
MTP TAT-G-MEK1₁₃, H- GYGRKKRRQRRR-G-MPKKPTPIQLNP-NH₂, inhibitor Erk V
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C136H241N53O31S
Masa cząsteczkowa:
3146.77
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek i odwracalny 13-aminokwasowy peptyd odpowiadający N-końcowi kinazy MAPK/ERK (MEK lub MAPKK), który jest połączony z sekwencją peptydu translokacji błonowej HIV-TAT (MTP) poprzez łącznik glicynowy. Działa jako specyficzny inhibitor aktywacji ERK przez MEK1 i dalszej aktywności transkrypcyjnej ELK1. Selektywnie wiąże się z ERK2 i zapobiega jego interakcji z MEK (IC50 = 210 nM in vitro). Silnie blokuje ERK w komórkach NIH3T3 stymulowanych PMA i komórkach PC12 traktowanych NGF (IC50 = 29 µM). Nie hamuje aktywacji kinaz c-jun N-końcowych (JNK) ani kinazy p38 MAP.
Biochem/physiol Actions
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Docelowe IC50: 210 nM przeciwko MEK; 29 µM w blokowaniu aktywacji ERK w komórkach NIH 3T3 stymulowanych PMA i komórkach PC12 traktowanych NGF
Główny cel
MEK
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Gly-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Gly-Met-Pro-Lys-Lys-Lys-Pro-Thr-Pro-Ile-Gln-Leu-Asn-Pro-NH₂
Kelemen, B.R., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 8741.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
328000124013401477
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martha M Monick et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 177(3), 1636-1645 (2006-07-20)
Human alveolar macrophages, central to immune responses in the lung, are unique in that they have an extended life span in contrast to precursor monocytes. We have shown previously that the ERK MAPK (ERK) pathway is constitutively active in human
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
328005-1MG04055977196344