Przejdź do
1.88016
Aquastar® Solvent Oils & Fats
two component solvent for volumetric Karl Fischer titration for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar®
Synonim(y):
Ekstrakty rozpuszczalników organicznych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oleje i tłuszcze rozpuszczalnikowe, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 19 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
format
two component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Application test: passes test
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.880211.88015ERMEF317
Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Supelco
1.88015
Solvent
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
-
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
-
format
two component solution
format
single component solution
format
two component solution
format
matrix material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
transition temp
flash point 19 °C
transition temp
flash point 9 °C
transition temp
flash point 11 °C (Methanol)
transition temp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
66.2 °F
flash_point_c
19 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4 + 67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Accurately measure moisture content in kerosene through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods for reliable results.
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Accurately measure the moisture content in Diesel Fuel through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
188016100004022536770215