Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 878,00 zł |
Informacje o tej pozycji
399,00 zł
Nazwa produktu
Rozpuszczalnik, solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
transition temp
flash point 11 °C (Methanol)
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
format
two component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| format two component solution | format - | format - | format - |
| density 0.90 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup - Methanol
flash_point_c
11 °C - closed cup - Methanol
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4 + 67-56-1
Protokoły
Summary application report for analysis of moisture in 2-Methylpiperidine
Summary application report for analysis of moisture in Confectionery
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1880152500 | 04022536761763 |
| 1880151000 | 04022536761213 |