Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 604,00 zł |
Informacje o tej pozycji
604,00 zł
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
format
matrix material
Analysis Note
ERMEF317
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| agency ERM® | agency ERM® | agency BCR® | agency BCR® |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
>132.8 °F
flash_point_c
> 56 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64741-43-1