Dokumenty
1.88021
Supelco
CombiSolvent Fats
Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar®
Synonim(y):
Karl Fischer Solvent for fats; Karl Fischer one component solvent for fats
About This Item
Kod UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
Aquastar®
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: volumetric
metody
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 ( in H2O)
temp. przejścia
flash point 9 °C
gęstość
0.83 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Application test: passes test
Informacje prawne
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protokoły
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel