The stainless steel screw caps in this product are suitable for multiple uses. It is recommended to clean them thoroughly between uses to prevent any cross-contamination.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 605,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41116116
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Spectroquant®
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® TOC Cell Test
storage temp.
2-30°C
General description
These screw caps are a necessary equipment for the TOC digestion with our Spectroquant® TOC test kits 114878 and 114879. After filling the Sample into the cells they are closed with the metal caps. Then the cells are tuned upside down and placed in a heating block for the digestion of TOC to CO2. For more information please refer to the respective test instructions.
Application
- Badania zanieczyszczenia sprzętu laboratoryjnego podczas ekstrakcji lipidów w analizie lipidomu opartej na spektrometrii mas...: Badanie to analizuje wpływ stosowania zakrętek w procesach ekstrakcji lipidów do spektrometrii mas, podkreślając potencjalne ryzyko zanieczyszczenia i sugerując metodologie minimalizacji takiego ryzyka w warunkach chemii analitycznej (Canez et al., 2024).
- Ulepszony czuły test do jednoczesnego oznaczania haloperidolu w osoczu i zredukowanych poziomów haloperidolu metodą chromatografii cieczowej z wykorzystaniem detektora kulometrycznego...: Chociaż jest to starsze badanie, w artykule tym szczegółowo opisano metodologię wykorzystującą zakrętki w fazie przygotowania próbek do precyzyjnej chromatografii cieczowej, istotnej dla syntezy chemicznej i chemii analitycznej (Hariharan i in., 1989).
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Spectroquant® TOC Cell Test | compatibility for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests | compatibility - | compatibility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line Spectroquant® | product line - | product line - | product line - |
microbialanalysis | - | - | - |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1735000001 | 04022536770208 |
-
Are these caps reusable?