Przejdź do
1.14902
Probówki płaskodenne z zakrętkami
for use with MQuant® titrimetric and colormetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
12 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
318,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
318,00 zł
Cena katalogowa424,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Probówki płaskodenne z zakrętkami, for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
compatibility
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
do miareczkowych i kolorymetrycznych testów MQuant®
We offers you useful accessories. These short flat-bottomed tubes can be used for our colorimetric and titrimetric MQuant® test kits with color card comparator (formally MColortest®). The screw caps are included.
Analysis Note
Application test: conforms
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.179881.14901AXYSCT200SSCS
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
compatibility
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114902000104022536157238