AXYSCT150CS
Screw cap tube
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Synonim(y):
Rurka z zakrętką
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom tube
screw top cap
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc SCT-150-C-S
Corning
opakowanie
pkg of 8x500caps/cs
Parametry
20000 × g max. RCF
rozmiar
1.5 mL
kolor
clear
clear
dopasowywanie
cap (screw cap)
przydatność
suitable for (centrifugation)
Opis ogólny
- Probówka do mikrowirówkiAxygen® jest wyposażona w zakrętkę zapewniającą skuteczne uszczelnienie.
- O-ringi zakrętki chronią próbkę przed rozlaniem, zanieczyszczeniem krzyżowym i parowaniem.
- Probówki są wolne od RNazy/DNazy i niepirogenne.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)