Kluczowe dokumenty
AXYSCT200SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Synonim(y):
96 płytek wielodołkowych, 96-dołkowe mikropłytki, Płytki 96-dołkowe, Rurki Corning, rurki nasadowe, rurki polipropylenowe
Wybierz wielkość
1 PKG
9937,00 zł
9937,00 zł
Cena katalogowa10 460,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
9937,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
9937,00 zł
Cena katalogowa10 460,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc SCT-200-SS-C-S
Corning
opakowanie
pkg of 8x500caps/cs
Parametry
20000 × g max. RCF
rozmiar
2.0 mL
kolor
clear
clear
dopasowywanie
cap (screw cap)
przydatność
suitable for (centrifugation)
Opis ogólny
  • Probówki mikrowirówkowe11600 z zakrętkami zapewniają doskonałe uszczelnienie i ochronę próbki.
  • Zakrętki z o-ringami zapobiegają parowaniu próbek.
  • Wolne od RNazy/DNazy i niepirogenne.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)