Przejdź do
16-452
4G10® Platyna, przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, koniugat biotyny
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
4G10®, monoclonal
Application:
WB
Citations:
12
3020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Opracowanie przeciwciała przeciwko fosfotyrozynie, klonu 4G10 w 1989 roku było monumentalnym odkryciem dla badaczy. 4G10 było pierwszym i najlepszym pojedynczym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosforylacji tyrozyny. 4G10 jest dobrze znane ze swojej czułości i zdolności do wykrywania wielu fosforylacji tyrozyny na wielu substratach. W ciągu ostatnich dwóch dekad zostało zatwierdzone przez tysiące badaczy naukowych i medycznych w praktycznie każdym zastosowaniu i celu tyrozynowym. Teraz firma Millipore uczyniła najlepsze jeszcze lepszym dzięki 4G10 Platinum. Połączyliśmy 4G10 z kolejnym najbardziej cenionym antyfosfotyrozyną, klonem PY20, aby stworzyć 4G10 Platinum. Sam PY20 jest bardzo słabym substytutem 4G10, ale jego dodatkowy efekt pozwala na wyższy poziom wykrywania na większej liczbie substratów, niż jest to możliwe nawet w przypadku samego 4G10.
Różne
Immunogen
Immunogenem dla 4G10 była fosfo-tyramina sprzężona z KLH, natomiast immunogenem dla PY20 była fosfotyrozyna sprzężona z białkiem nośnikowym.
Application
4G10 Platinum, Anti-Phosphotyrosine, Biotin Conjugate wykrywa poziomy białek fosfotyrozyny i został opublikowany i zatwierdzony do stosowania w IP.
Physical form
100 μl opatentowanej mieszaniny sprzężonych z biotyną, oczyszczonych mysich monoklonalnych białek G 4G10 (IgG2bκ) i PY20 (IgG2b) w PBS, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
UWAGA: NIE ZAMRAŻAĆ.
Analysis Note
Western Blot Analysis:
A dilution of 1:1000-2000 of this antibody detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from human HEK293 cells treated with 100 nM insulin.
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16-63805-1050X05-1050-M
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... PID1(55022)
Gene Information
human ... PID1(55022)
Gene Information
-
Gene Information
-
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c