Przejdź do
05-1050-M
® Platinum, przeciwciało przeciw fosfotyrozynie (mysi koktajl monoklonalny IgG2b)
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Przeciwciało przeciwko fosfotyrozynie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G10®, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, FACS, ICC, IF, IHC, IP, WB
Citations:
34
2710,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
Opracowanie przeciwciała przeciwko fosfotyrozynie, klonu 4G10 w 1989 roku było monumentalnym odkryciem dla badaczy. 4G10 było pierwszym i najlepszym pojedynczym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosforylacji tyrozyny. 4G10 jest dobrze znane ze swojej czułości i zdolności do wykrywania wielu fosforylacji tyrozyny na wielu substratach. Zostało ono sprawdzone przez tysiące badaczy naukowych i medycznych w praktycznie każdym zastosowaniu i celu tyrozynowym w ciągu ostatnich 2 dekad. Aby ulepszyć coś, czego setki próbowały i nikomu się to nie udało, połączyliśmy 4G10 z kolejnym najbardziej cenionym antyfosfotyrozyną, klonem PY20, aby stworzyć 4G10 Platinum. Sam PY20 jest bardzo słabym substytutem 4G10, ale jego efekt addytywny pozwala na wyższy poziom wykrywania na większej liczbie substratów, do czego nie był zdolny nawet sam 4G10.
Zależy od masy cząsteczkowej wykrywanego białka fosforylowanego tyrozyną.
Immunogen
4G10 wykorzystywał fosfotyraminę sprzężoną z KLH, a PY20 fosfotyrozynę sprzężoną z białkiem nośnikowym.
Application
4G10 Platinum, Anti-Phosphotyrosine (mysi koktajl monoklonalny IgG2b) wykrywa poziomy białek fosfotyrozyny i został opublikowany i zatwierdzony do stosowania w WB, ICC, ELISA, IHC, IF, Flow i IP.
Immunoprecypitacja: 2-4 μL poprzedniej partii może immunoprecypitować ilościowo białka zawierające fosfotyrozynę w lizacie konfluentnej hodowli (szalka 10 cm) komórek wyrażających aktywowaną kinazę tyrozynową. Aby zachować fosfotyrozynę, należy dodać 0,2 mM ortowanadanu sodu do buforu lizującego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
Biochem/physiol Actions
Białka fosforylowane tyrozyną ze wszystkich gatunków
Physical form
Białko G - sefaroza Chromatografia
Format: Oczyszczony
Zastrzeżona mieszanina oczyszczonych mysich monoklonalnych białek G 4G10 (IgG2b) i PY20 (IgG2b) w 0,1 M Tris-glicynie, Ph 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu.
Płyn w temperaturze 2-8°C.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Sugerowana pozytywna kontrola antygenu: Nr kat. # 12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF jest dostarczany jako wolna pozytywna kontrola antygenu do immunoblottingu zachodniego. Pobrać odpowiednią ilość, natychmiast zamrozić i przechowywać w temperaturze -20ºC. Lizat jest stabilny przez 6 miesięcy w temperaturze -20ºC. Przed użyciem dodać 2,5 μl 2-merkaptoetanolu na 100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do analizy immunoblot.
Evaluated by Western Blot on a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells.
Western Blot Analysis: 1:1,000-1:2,000 of this antibody detected tyrosinephosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells.
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-1050X16-31616-452
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal, PY20, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c