Przejdź do
05-1050X
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, ® Platinum
clone 4G10, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
30 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G10, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, FACS, ICC, IF, IHC, IP, WB
Citations:
45
1630,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS16282
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
Opracowanie przeciwciała przeciwko fosfotyrozynie, klonu 4G10 w 1989 roku było monumentalnym odkryciem dla badaczy. 4G10 było pierwszym i najlepszym pojedynczym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosforylacji tyrozyny. 4G10 jest dobrze znane ze swojej czułości i zdolności do wykrywania wielu fosforylacji tyrozyny na wielu substratach. Zostało ono sprawdzone przez tysiące badaczy naukowych i medycznych w praktycznie każdym zastosowaniu i celu tyrozynowym w ciągu ostatnich 2 dekad. Aby ulepszyć coś, czego setki próbowały i nikomu się to nie udało, połączyliśmy 4G10 z kolejnym najbardziej cenionym antyfosfotyrozyną, klonem PY20, aby stworzyć 4G10 Platinum. Sam PY20 jest bardzo słabym substytutem 4G10, ale jego efekt addytywny pozwala na wyższy poziom wykrywania na większej liczbie substratów, do czego nie był zdolny nawet sam 4G10.
Zależy od masy cząsteczkowej wykrywanego białka fosforylowanego tyrozyną.
Immunogen
4G10 wykorzystywał fosfotyraminę sprzężoną z KLH, a PY20 fosfotyrozynę sprzężoną z białkiem nośnikowym.
Application
Anti-Phosphotyrosine Antibody, 4G10 Platinum to przeciwciało przeciwko fosfotyrozynie do stosowania w testach WB, IF, FC, IH, IP, IC, ELISA.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
Biochem/physiol Actions
Białka fosforylowane tyrozyną ze wszystkich gatunków
Physical form
Białko G - sefaroza Chromatografia
Format: Oczyszczony
Zastrzeżona mieszanina oczyszczonych mysich monoklonalnych białek G 4G10 (IgG2bκ) i PY20 (IgG2b) w 0,1 M Tris-glicynie, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
2 lata w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki.
UWAGA: NIE ZAMRAŻAĆ.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem wieczka. Jeśli produkt został przypadkowo zamrożony i rozmrożony, odwirować go z prędkością 13 000 x g przez 10 minut w temperaturze 2-8°C. Zachować supernatant do zastosowania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot on a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-1050-M16-31616-638
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
4G10, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal, PY20, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olga Samuilova et al.
Journal of virology, 87(8), 4313-4321 (2013-02-01)
Functions of viral proteins can be regulated through phosphorylation by serine/threonine kinases in plants, but little is known about the involvement of tyrosine kinases in plant virus infection. In this study, TGBp3, one of the three movement proteins encoded by
Protein expression signatures for inhibition of epidermal growth factor receptor-mediated signaling.
Myers, MV; Manning, HC; Coffey, RJ; Liebler, DC
Molecular and Cellular Proteomics null
Inmaculada Cuchillo-Ibañez et al.
Scientific reports, 6, 31646-31646 (2016-08-18)
Reelin is a signaling protein that plays a crucial role in synaptic function, which expression is influenced by β-amyloid (Aβ). We show that Reelin and Aβ oligomers co-immunoprecipitated in human brain extracts and were present in the same size-exclusion chromatography
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-1050X04053252473012