Przejdź do
1.60308
Roztwór bromianu potasu
c(KBrO₃) , 1/60 M (0.1 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór bromianu potasu, 1/60 M KBrO3 (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
1/60 M KBrO3 (0.1 N)
technique(s)
titration: suitable
storage temp.
15-25°C
General description
c(KBrO3) = 1/60 mol/l (0,1 N) Titripur®
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.01658 - 0.01675 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.00005 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu tiosiarczanu sodu (numer artykułu 1.09147). Roztwór tiosiarczanu sodu jest standaryzowany i identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 dichromian potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego jodanu potasu (numer artykułu 1.02404), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.090981.099101.09099
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
-
product line
Titripur®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
agency
reag. USP
agency
-
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
concentration
1/60 M KBrO3 (0.1 N)
concentration
0.5 M
concentration
-
concentration
0.05 M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór bromianu potasu
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7758-01-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
160308100304054839753091
160308100004054839121456