Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12141916
NACRES:
NA.21
Produkt 1.09910 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Roztwór jodu,
pH
6.7 (20 °C in H2O)
Quality Segment
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
General description
dla 1000 ml, c(I₂) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol®
Application
Iodine solution can be utilized in the preparation of volumetric solutions for titration through dilution. The resulting diluted solution is employed in the iodometric titration to determine sulfites in fresh meats.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 20-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| density 1.38 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.22 g/cm3 at 20 °C | density - |
| pH 6.7 (20 °C in H2O) | pH 3.5 (20 °C in H2O) | pH 6.8 (20 °C in H2O) | pH - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór jodu
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1099100001 | 04022536119601 |