Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór jodu, c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
3.5 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Application
- Miejscowe leczenie wankomycyną i powidonem jodu w opornym na metycylinę zapaleniu rogówki wywołanym przez Staphylococcus Aureus: Wykazuje rolę roztworu jodu w biotechnologicznych terapiach przeciwdrobnoustrojowych, porównując jego skuteczność z zaawansowanymi roztworami antybiotyków w kontrolowanych warunkach klinicznych (Alkan et al., 2024).
- Metoda syntetyczna indukowana jodem i badanie farmakokinetyczne: Szczegółowe informacje na temat wykorzystania roztworów jodu w syntezie i farmakokinetyce krocetyny, podkreślające jej potencjał w opracowywaniu leków i zastosowaniach materiałoznawczych (Li et al., 2024).
Features and Benefits
ChemiSphere™ App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere™ App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.04975 - 0.05025 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.00015 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu tiosiarczanu sodu (numer artykułu 1.09147). Roztwór tiosiarczanu sodu jest standaryzowany i identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 dichromian potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego jodanu potasu (numer artykułu 1.02404), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur. | description c(I2) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur® | description - | description 0.05 M, for 3S adapter technology |
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Redox Reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line - | product line - |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| pH 3.5 (20 °C in H2O) | pH 6.8 (20 °C in H2O) | pH 6.7 (20 °C in H2O) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór jodu
target_organs
Thyroid
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?