Merck
1.09098
Roztwór jodu
c(I₂) = 0.5 mol/l (1 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12141916
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór jodu, c(I2) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
c(I₂) = 0,5 mol/l (1 N) Titripur®
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.4975 - 0.5025 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0015 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu tiosiarczanu sodu (numer artykułu 1.09147). Roztwór tiosiarczanu sodu jest standaryzowany i identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 dichromian potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego jodanu potasu (numer artykułu 1.02404), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór jodu
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c