Przejdź do
1.46519
Stojak na płytki sedymentacyjne 90 mm
Stainless Steel Rack for the transport of up to 10x90mm Sedimentation Plates, autoclavable
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.81
UNSPSC Code:
41122409
Feature:
autoclavable
Material:
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Packaging:
pkg of 1 unit
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Quality Segment
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
rack diam. × H
10 cm × 24 cm
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes
storage temp.
no temp limit
General description
Racks for ICR (Isolator Clean Room) and ICR plus settle plates are suitable for use in critical cleanrooms, RABS, and isolators. The ICR settle plates are used for passive and active air monitoring. The stainless-steel racks aid in safe, easy, and convenient handling.
Application
Racks for ICR Settle Plates are used for safe and convenient handling of settle plates in critical cleanrooms, RABS, and isolators
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.465021.465301.46526
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
material
stainless steel
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable, to hold 15 bottle(s) 100 mL (max diam. 5cm)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
rack diam. × H
10 cm × 24 cm
rack diam. × H
-
rack diam. × H
-
rack diam. × H
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13