Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
550,00 zł
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Quality Level
feature
autoclavable
diam. × H
70 mm × 250 mm
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
for use with 55mm Contact Plates
storage temp.
no temp limit
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature autoclavable | feature Holds 3 x double plates, Holds 7 x plates | feature Holds 30 x slides 76x26 mm | feature - |
| material stainless steel rack (1.4301 el. polished) | material epoxy (coated steel) | material stainless steel | material stainless steel (20 gauge) |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) cosmetics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| compatibility for use with 55mm Contact Plates | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Powiązane treści
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1465020001 | 04027269270100 |