Przejdź do
1.46530
Stojak na waciki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
Quality Segment
feature
autoclavable
L × W × H
19.6 cm × 9.9 cm × 10.4 cm
suitability
suitable for (to be used with the ICR swab)
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
for use with ICR Swab
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Stojak na wymazówki służy do przechowywania wymazówek ICR, które są przeznaczone do monitorowania środowiska suchych powierzchni w pomieszczeniach czystych i izolatorach. Wymazówki po pobraniu próbki mogą być transportowane i inkubowane w pozycji pionowej przy użyciu stojaków na wymazówki ze stali nierdzewnej, które mogą pomieścić do 40 wymazówek ICR.
Application
Stojak na waciki służy do przechowywania wacików ICR, które są używane do monitorowania środowiska suchych powierzchni, np. igieł do napełniania, rurek lub innych trudno dostępnych powierzchni w pomieszczeniach czystych i izolatorach.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How many swabs can accommodated in this rack . Part No : 1465300001
    1 answer
    1. The racks for the ICR Swabs can hold up to 40 Swabs and have a dimension of 19.6cm x 9.9cm x 10.4cm.