autoclavable, to hold 15 bottle(s) 100 mL (max diam. 5cm)
L × W × H
33 cm × 22 cm × 17 cm
application(s)
cosmetics pharmaceutical sterility testing
storage temp.
no temp limit
General description
Stojaki na butelki to stojaki ze stali nierdzewnej stosowane w krytycznych pomieszczeniach czystych, RABS i izolatorach. Stojaki pomagają w bezpiecznym, łatwym i wygodnym transporcie butelek. Stojaki są odporne na H2O2, środki dezynfekujące i autoklawowanie.
Application
Stojaki na butelki są używane do bezpiecznego i wygodnego transportu butelek w krytycznych pomieszczeniach czystych, RABS i izolatorach.
autoclavable, to hold 15 bottle(s) 100 mL (max diam. 5cm)
feature
autoclavable, to hold 6 bottle(s) 1000 mL (max diam. 10 cm)
feature
autoclavable
feature
Holds 6 x 250 mL bottles
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
material
epoxy-coated (steel)
application(s)
cosmetics pharmaceutical sterility testing
application(s)
cosmetics pharmaceutical, sterility testing
application(s)
cosmetics food and beverages pharmaceutical surface monitoring
application(s)
-
L × W × H
33 cm × 22 cm × 17 cm
L × W × H
33 cm × 22 cm × 30 cm
L × W × H
-
L × W × H
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-