Przejdź do
1.46468
Fluid D
Peptone 1 g, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Yellow flip cap with septum, pack of 10 bottles
Synonim(y):
Płyn myjący, Roztwór płuczący
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 ea
Usually ships within 10 - 12 weeks
239,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106214
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type Yellow flip cap with septum, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
Ph:
6.5-7.5
239,00 zł
Usually ships within 10 - 12 weeks
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 20-25°C and 30-35°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type Yellow flip cap with septum, ready-to-use
composition
Dithiothreitol, 0.31 g , Peptone, 1 g , Sodium-Thioglycollate, 0.5 g , Tween® 80, 1 mL
packaging
pack of 10 bottles
technique(s)
sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
6.5-7.5
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Fluid D z tioglikolanem sodu i 1,4-ditiotreitolem to roztwór myjący do testowania sterylności próbek farmaceutycznych zawierających lecytynę lub olej przy użyciu metody filtracji membranowej. Po filtracji przepłucz membranę płynem D i zapewnij odpowiednią pożywkę do obserwacji wzrostu drobnoustrojów.
Tioglikolan sodu ułatwia wzrost mikroorganizmów beztlenowych i beztlenowych w badanej próbce, a 1,4-ditiothreitolens zapewnia całkowite oderwanie od próbki, np. implantu protetycznego lub urządzeń medycznych.
Application
Fluid D nadaje się do płukania roztworów zawierających olej lub lecytynę podczas testowania sterylności metodą filtracji membranowej. Nadaje się również do usuwania aktywności przeciwdrobnoustrojowej niesterylnych produktów za pomocą filtracji membranowej. Płyn jest również doskonały do płukania sterylnych ścieżek urządzeń i jest używany do testowania metod płukania urządzeń medycznych.
Features and Benefits
  • Nasze gotowe do użycia media zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Są one formułowane i testowane zgodnie z wymaganiami farmakopei.
  • Pożywki do testów sterylności i roztwory do płukania są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
  • Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów do płukania, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.465731.468061.46396
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
feature
closure type Yellow flip cap with septum, ready-to-use
feature
closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use
feature
closure type Red screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use
packaging
pack of 10 bottles
packaging
pack of 6 bottles
packaging
pack of 6 bottles
packaging
pack of 6 bottles
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bottle filling volume
100 mL
bottle filling volume
800 mL
bottle filling volume
500 mL
bottle filling volume
1000 mL
agency
EP 2.6.1, USP 71
71, JP 4.06
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
agency
EP (2.6.13), JP (4.06), USP (71)
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluid D
wgk
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146468001004027269270919