Przejdź do
1.46396
Fluid D
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, White screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Płyn myjący, Roztwór płuczący
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Usually ships within 10 - 12 weeks
416,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106214
NACRES:
NA.72
Bottle capacity:
1000 mL
Bottle filling volume:
1000 mL
Feature:
closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
Ph:
6.9-7.3
416,00 zł
Usually ships within 10 - 12 weeks
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 30-35°C and 20-25°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use
composition
Peptic Digest of Animal Tissue, 1 g , Tween® 80, 1 mL
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
sterile filtration: suitable
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
6.9-7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Fluid D to roztwór myjący do testowania sterylności próbek farmaceutycznych zawierających lecytynę lub olej przy użyciu metody filtracji membranowej. Po filtracji należy przepłukać membranę roztworem Fluid D i zapewnić odpowiednie podłoże do obserwacji wzrostu drobnoustrojów.
Application
Fluid D nadaje się do płukania roztworów zawierających olej lub lecytynę podczas testowania sterylności metodą filtracji membranowej. Nadaje się również do usuwania aktywności przeciwdrobnoustrojowej niesterylnych produktów za pomocą filtracji membranowej. Płyn jest również doskonały do płukania sterylnych ścieżek urządzeń i jest używany do testowania metod płukania urządzeń medycznych.
Features and Benefits
  • Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Są one formułowane i testowane zgodnie z wymaganiami farmakopei.
  • Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym ISO 9001. Każda partia jest poddawana rygorystycznej procedurze kontroli jakości (QC), w tym testom pH, sterylności i stymulacji wzrostu.
  • Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.465731.468061.46468
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
agency
EP 2.6.1, USP 71
71, JP 4.06
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
agency
EP (2.6.13), JP (4.06), USP (71)
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
bottle capacity
1000 mL
bottle capacity
1000 mL
bottle capacity
500 mL
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
1000 mL
bottle filling volume
800 mL
bottle filling volume
500 mL
bottle filling volume
100 mL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluid D
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c