Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Usually ships within 10 - 12 weeks | 382,00 zł |
Informacje o tej pozycji
71
Quality Level
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 7 days at 30-35°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use
composition
Peptic Digest of Animal Tissue, 1 g , Tween® 80, 1 mL
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
800 mL
pH
6.9-7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Przepłucz membranę płynem D po filtracji i zapewnij odpowiednie podłoże do obserwacji wzrostu drobnoustrojów.
Application
Features and Benefits
- Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Są one formułowane i testowane w celu spełnienia wymagań farmakopei.
- Pożywki do testów sterylności i roztwory do płukania są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
- Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) pharmaceutical | application(s) cosmetics |
| suitability nonselective for | suitability nonselective for | suitability nonselective for bacteria | suitability nonselective for |
| feature closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use | feature closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use | feature closure type Red screw cap with 3 loci, ready-to-use | feature closure type Yellow flip cap with septum, ready-to-use |
| bottle capacity 1000 mL | bottle capacity 1000 mL | bottle capacity 500 mL | bottle capacity 125 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluid D
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c