Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1770,00 zł
material
aluminum case
agency
non-compendial
description
stability
feature
portable
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with RCS® High Flow Touch | compatibility for use with RCS® High Flow Touch | compatibility for use with RCS® High Flow Touch | compatibility for use with RCS® High Flow Touch |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| material aluminum case | material anodized aluminum | material stainless steel cover | material plastic hardware |
| agency non-compendial | agency non-compendial | agency non-compendial | agency non-compendial |
General description
Application
Legal Information
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1441500001 | 04027269258474 |