Przejdź do
1.44145
Zasilanie
for use with RCS® High Flow Touch
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic hardware
agency
non-compendial
feature
electronic
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
room temp
General description
Zasilacz jest dodatkowym akcesorium do użytku z mikrobiologicznym próbnikiem powietrza RCS® High Flow Touch. RCS® High Flow Touch to przenośny próbnik powietrza do szybkiego i łatwego monitorowania powietrza otoczenia i sprężonych gazów w kontrolowanych środowiskach. Ten mikrobiologiczny próbnik powietrza opiera się na uderzeniu przez siłę odśrodkową i może być również używany z adapterem sprężonego gazu do dodatkowego monitorowania sprężonych gazów. Zasilacz służy do ładowania akumulatora litowo-jonowego próbnika mikrobiologicznego RCS® High Flow Touch i stacji dokującej.
Application
Zasilacz jest dodatkowym akcesorium z próbnikiem powietrza RCS® High Flow do ładowania akumulatora litowo-jonowego. Te próbniki powietrza znajdują zastosowanie w monitorowaniu mikrobiologicznym otaczającego powietrza w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.442561.171821.09784
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
compatibility
for use with MAS-100 Iso NT®
compatibility
for use with MAS-100 Iso MH®
feature
electronic
feature
electronic
feature
electronic
feature
electronic
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
non-compendial
material
plastic hardware
material
polycarbonate stand
material
plastic hardware
material
aluminum hardware
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zasilanie
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13