Merck
1.44225
Nakładka ochronna
for use with RCS® High Flow Touch
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel cover
agency
non-compendial
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Nasadka ochronna jest dodatkowym akcesorium do użytku z próbnikiem powietrza RCS®. Przenośny próbnik powietrza RCS® służy do szybkiego i łatwego monitorowania otaczającego powietrza i sprężonych gazów w kontrolowanych środowiskach. Mikrobiologiczny próbnik powietrza działa w oparciu o siłę odśrodkową. Nasadka ochronna wykonana jest z autoklawowalnej stali nierdzewnej i służy do ochrony wirnika podczas pobierania próbek powietrza.
Application
Nasadka ochronna jest dodatkowym akcesorium do mikrobiologicznego próbnika powietrza RCS® służącym do ochrony wirnika podczas pobierania próbek powietrza. Te próbniki powietrza znajdują zastosowanie w monitorowaniu mikrobiologicznym powietrza w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany