Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6390,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
pathogen testing
6390,00 zł
Quality Level
agency
APHA, ISO 11290
sterility
non-sterile
form
powder
packaging
pkg of 10 kg, pkg of 5 kg
manufacturer/tradename
EcoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
10-30°C
suitability
Listeria spp. (spp.)
General description
Application
Features and Benefits
- Zgodność z głównymi normami regulacyjnymi ISO, FDA-BAM, EPA lub USP
- Czytelne etykiety i certyfikaty analizy umożliwiające sprawdzenie zgodności na pierwszy rzut oka
- Niezawodna i dokładna jakość w formie proszku
- Opłacalne ceny
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form liquid | form granular | form medium granules (dehydrated (DCM)) |
| suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. | suitability selective for Listeria spp. | suitability Listeria spp. |
| manufacturer/tradename EcoCult® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename ReadyBag® |
| agency APHA, ISO 11290 | agency ISO 11290, according to ISO 11290 | agency APHA, according to ISO 11290 | agency APHA, ISO 11133, ISO 11290 |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) agriculture | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1401975000 | 04027269965341 |
| 1401979010 | 04054839012495 |