Przejdź do
0120216
Bulion Half Fraser w torebkach
For enrichment of samples for Listeria sp. and Listeria monocytogenes in accordance with ISO 11290, suitable for microbiology
Synonim(y):
Pierwotne wzbogacanie bulionem Frasera
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 x 5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
4 x 3 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
55 x 5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ISO 11290, according to ISO 11290
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
feature
ready-to-use
composition
acriflavin hydrochloride, 0.0125 g/L , ammonium ferric citrate, 0.5 g/L , casein peptone, 5 g/L , di-sodium phosphate dihydrate, 12.0 g/L , esculin, 1.0 g/L , lithium chloride, 3.0 g/L , meat extract, 5 g/L , meat peptone, 5 g/L , nalidixic acid, 0.010 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.35 g/L , sodium chloride, 20 g/L , yeast extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
sample preparation, microbiology
suitability
Listeria spp.
General description
Bulion Half Fraser to selektywna pożywka wzbogacająca zaprojektowana w celu wspomagania odzyskiwania Listeria sp. Pożywka ta zawiera pepton, kazeinę, ekstrakt drożdżowy i ekstrakt mięsny, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych, takich jak węgiel i związki azotowe, w tym witaminy, aminokwasy i składniki śladowe. Fosforany buforują pożywkę, podczas gdy chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną. Kwas nalidyksowy i akryflawina hamują wzrost odpowiednio organizmów Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, z wyjątkiem Listeria sp. Listeria sp. hydrolizują eskulinę do glukozy i eskuliny. Ta ostatnia łączy się z jonami żelazowymi cytrynianu amonowo-żelazowego, w wyniku czego powstaje 6-7-dihydroksykumaryna, czarno-brązowy kompleks. Żelazowy cytrynian amonu zwiększa również wzrost L. monocytogenes. Wysoka tolerancja Listeria na sól (chlorek sodu) jest wykorzystywana jako środek hamujący wzrost Enterokoków. Chlorek litu jest również stosowany do hamowania Enterokoków, które również posiadają zdolność hydrolizy eskuliny.
Application
Bulion Half Fraser jest stosowany do selektywnego wstępnego wzbogacania i wykrywania Listeria sp. w żywności i próbkach środowiskowych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
691980120569Y1375
description
For enrichment of samples for Listeria sp. and Listeria monocytogenes in accordance with ISO 11290, suitable for microbiology
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
For selective enrichment of Enterohemorrhagic E. coli O157:H7 and Salmonella in selected foods, suitable for microbiology
description
NutriSelect® Basic, powder, for fungi, poly bottle of 250 g, poly bottle of 1 kg
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
sample preparation, microbiology
application(s)
microbiology, agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
application(s)
food and beverages
industrial qc
pathogen testing, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
Listeria spp.
suitability
selective and differential for Listeria spp.
suitability
enterovirulent E. coli (EEC)
suitability
fungi, nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Candida spp.
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review