Przejdź do
1.01865
® Half Fraser Broth z suplementami diety
acc. ISO 11290, 62 g, irradiated, For the primary selective enrichment of Listeria sp.
Synonim(y):
Bulion Demi Fraser, bulion Fraser do wzbogacania pierwotnego, bulion Fraser, bulion Fraser do selektywnego wzbogacania w Listerię
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
35 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
6430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
APHA, ISO 11133, ISO 11290
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
ReadyBag®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 55 g/L in H2O)
solubility
55 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp.
General description
Bulion Half FRASER (Demi FRASER) ma wysoką zawartość składników odżywczych i dużą pojemność buforową, która stwarza optymalne warunki wzrostu dla bakterii Listeria. Chlorek litu, kwas nalidyksowy i chlorowodorek akryflawiny w znacznym stopniu hamują wzrost bakterii towarzyszących. Eskulina i cytrynian amonowo-żelazowy (III) umożliwiają wykrycie aktywności β-D-glukozydazy poprzez utworzenie czarnego kompleksu eskuliny z jonami żelaza (III). Jednak reakcja ta nie jest wyłączna dla Listeria sp. i dlatego każde pierwotne i wtórne wzbogacenie w bulionie FRASER musi być podhodowane na selektywnych podłożach do posiewu.
Application
Bulion pół FRASER (Demi FRASER) z dodatkami jest stosowany do pierwotnego selektywnego wzbogacania Listeria sp. z żywności i paszy dla zwierząt, a także z próbek środowiskowych i innych materiałów.
Legal Information
READYBAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01202161.464761.02449
agency
APHA, ISO 11290, ISO 11133
agency
ISO 11290, according to ISO 11290
agency
ISO 11190
agency
APHA, ISO 11290
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
selective for Listeria monocytogenes
suitability
Listeria spp. (spp.)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
sample preparation, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Produkty
Różne rodzaje podłoży hodowlanych, które są wykorzystywane do hodowli mikroorganizmów w laboratorium w celu kontroli jakości, są klasyfikowane według kilku kryteriów, takich jak konsystencja, skład lub selektywność.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101865000104027269350895