Przejdź do
1.00025
Bulion ® Half FRASER (baza) z antybiotykami
GranuCult® prime, according to ISO 11290, APHA, granular, selective for Listeria spp., pack of 500 g
Synonim(y):
Bulion Demi FRASER (baza) z antybiotykami
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, according to ISO 11290
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
selective for Listeria spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
APHA, according to ISO 11290
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (both UV light and sun light)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
55 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with FRASER Listeria Ammonium iron (III) Supplement (1.00092), FRASER Listeria Selective Supplement (1.00093)
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Listeria spp.
General description
GranuCult® Bulion Half FRASER (baza) z antybiotykami charakteryzuje się wysoką zawartością składników odżywczych i dużą pojemnością buforową, co stwarza optymalne warunki wzrostu dla Listeria spp. Chlorek litu, kwas nalidyksowy i chlorowodorek akryflawiny hamują wzrost bakterii towarzyszących. Wykrywanie aktywności β-D-glukozydazy jest możliwe poprzez dodanie eskuliny i cytrynianu amonowo-żelazowego (III), tworząc czarny kompleks eskuliny z jonami żelaza (III). Podczas inkubacji może pojawić się czarne zabarwienie, ale reakcja ta nie dotyczy wyłącznie Listeria spp. Dlatego też, zgodnie z normą EN ISO 11290-1, każde pierwotne i wtórne wzbogacenie w bulionie Fraser musi być podhodowane na selektywnym podłożu do posiewu. Od TM="GranuCult"] Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) with Antibiotics pierwotne wzbogacenie selektywne Bulion Half Fraser można przygotować przez dodanie jednej fiolki suplementu cytrynianu amonowo-żelazowego (III) (1.00092) na 500 ml bulionu Half Fraser Broth (base). Na etapie wzbogacania wtórnego można przygotować bulion Fraser, dodając jedną dodatkową fiolkę odtworzonych suplementów selektywnych Fraser Listeria (1.00093) na 500 ml pół bulionu Fraser.
Application
Bulion GranuCult® Half FRASER (baza) z antybiotykami jest odpowiedni do pierwotnego selektywnego wzbogacania Listeria spp. z żywności i paszy dla zwierząt, a także z próbek środowiskowych i innych materiałów.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Mieszane inokulum Listeria, E.coli i E.faecalis
Dodatkowo monokultura E.coli i E.faecalis
Następnie potwierdzenie na ALOA®-Medium resp. Tryptic Soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Wzrost na podłożu ALOA (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): >10 kolonii
Wzrost na podłożu ALOA (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): >10 kolonii
Kolonie (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): niebieskozielone kolonie z nieprzezroczystą aureolą
Kolonie (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): niebieskozielone kolonie z nieprzezroczystą aureolą
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): całkowite zahamowanie
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): całkowite zahamowanie
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <100 kolonii
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <100 kolonii
Inkubacja:
Half Fraser Broth: 24 ± 2 godziny w temperaturze 30 ± 1°C
Potwierdzenie na ALOA-Medium: 44 ± 4 godziny w temperaturze 37 ± 1°C
Potwierdzenie na Tryptic Soy Agar: 24 ± 3 godziny w temperaturze 37 ± 1°C
Legal Information
ALOA is a registered trademark of Biolife Italiana S.r.l.
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.401971.024491.10824
form
granular
form
powder
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
agency
APHA, according to ISO 11290
agency
APHA, ISO 11290
agency
APHA, ISO 11290
agency
APHA, according to USDA-FSIS
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
suitability
selective for Listeria spp.
suitability
Listeria spp. (spp.)
suitability
Listeria spp. (spp.)
suitability
Listeria Spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
EcoCult®
manufacturer/tradename
ReadyBag®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Produkty
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100025500004027269984717
100025050004027269049157
100025901004027269222451