Przejdź do
1.32381
Anaerocult A
To produce an anaerobic milieu in the anaerobic jar for the cultivation of obligatory and facultative anaerobes., suitable for microbiology
Synonim(y):
Inkubacja beztlenowa, Wzrost beztlenowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41104308
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
feature
Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere in a 2.5L anaerobic jar.
manufacturer/tradename
Anaerocult
packaging
pkg of 10 Anaerocult A
storage condition
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
color
white
application(s)
microbiology
compatibility
ANAEROTEST®
storage temp.
15-25°C
General description
Anaerocult A to mieszanina odczynników stosowana w mikrobiologii w celu stworzenia środowiska beztlenowego umożliwiającego wzrost fakultatywnych i obligatoryjnych mikroorganizmów beztlenowych. Anaerocult A zawiera składniki chemiczne, które wiążą wolny tlen w atmosferze, wytwarzając dwutlenek węgla i tworząc środowisko beztlenowe. Reakcja jest inicjowana przez lekkie zwilżenie mieszaniny odczynników, a inkubacja powinna być przeprowadzana w beztlenowym słoiku lub worku. Aby uzyskać najlepsze wyniki, Anaerocult A jest używany razem z paskami Anaerocult.
Application
System Anaerocult A służy do wytwarzania środowiska beztlenowego w słoju beztlenowym do inkubacji do 12 płytek Petriego w celu hodowli obligatoryjnych i fakultatywnych beztlenowców.
Legal Information
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.323691.323821.32370
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
packaging
pkg of 10 Anaerocult A
packaging
pkg of 25 Anaerocult A mini and 25 special incubation bags
packaging
pkg of 25 Anaerocult P and 25 special incubation bags
packaging
pkg of 25 Anaerocult C mini and 25 special incubation bags
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage condition
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
storage condition
(Store dry and tightly closed)
storage condition
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
storage condition
(Store dry and tightly closed)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
System Anaerocult® wspiera niezawodną hodowlę beztlenowców na potrzeby badań mikrobiologicznych.
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
132381000104061841759225
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I find the expirey date of the kit without the box?
    1 answer
    1. This product is assigned an expiration date of two years from the Quality Release date. The expiration date is lot or batch specific and is also reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to access the lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/132381#product-documentation
      Helpful?
  2. Can I use this by cutting them into small pieces? Or I would wet the entire strip? 
    1 answer
    1. Anaerotest™ strips are designed to indicate an anaerobic atmosphere via a color change on the test strip reaction zone. Hence, it is recommended to wet the entire test strip. Please see the link below to review the product information sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/756/422/132381dat-ms.pdf