Kluczowe dokumenty
1.32370
Millipore
Anaerocult C mini
Incubation bags for creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere, suitable for microbiology
Synonim(y):
Microaerophilic growth, Microaerophilic incubation
About This Item
Kod UNSPSC:
41104308
NACRES:
NB.14
Poziom jakości
Formularz
solid
Właściwości
Produces a low-oxygen and high-CO2 atmosphere.
producent / nazwa handlowa
Anaerocult
opakowanie
pkg of 25 Anaerocult C mini and 25 special incubation bags
warunki przechowywania
(Store dry and tightly closed)
kolor
white
Zastosowanie
microbiology
kompatybilność
ANAEROTEST
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Anaerocult C Mini contains chemicals that bind a precisely determined amount of oxygen in the special incubation bag and release a defined quantity of CO2, producing an oxygen-depleted, CO2-enriched atmosphere. This creates the right atmospheric conditions for the microaerophilic or capnophilic microorganisms to grow.The Anaerocult C Mini special incubation bags, which are included with the product, can hold two Petri dishes. These can be two different culture media plates inoculated with one sample or two plates with the same medium inoculated with two different samples. The Anaerocult C Mini sachet is moistened with 3 ml of water and placed in the special incubation bag with the Petri dishes.
Zastosowanie
Anaerocult C mini is a gas generator system for the incubation of one or two Petri dishes in a low-oxygen, high-CO2 atmosphere for the growth of anaerobic microorganisms.
Informacje prawne
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
System Anaerocult® wspiera niezawodną hodowlę beztlenowców na potrzeby badań mikrobiologicznych.
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.