Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
1.32382
Millipore
Anaerocult P
For creating an anaerobic environment in a single Petri dish for the cultivation of obligate and facultative anaerobes, suitable for microbiology
Synonim(y):
Anaerobic growth, Anaerobic incubation
Wybierz wielkość
25 SET
193,00 zł
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 SET
193,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104308
NACRES:
NB.14
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Poziom jakości
Formularz
solid
Właściwości
Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere in a single petri dish.
producent / nazwa handlowa
Anaerocult
opakowanie
pkg of 25 Anaerocult P and 25 special incubation bags
warunki przechowywania
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
przydatność
suitable for (Anaerobic bacteria)
anaerobic bacteria
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
kompatybilność
ANAEROTEST
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Anaerocult P device is used for anaerobic incubation of individual Petri dishes. Anaerotest strip (1.32371.0001) attached to the lid of the Petri dish as well as Anaerocult P sachet is moistened with water and placed in a special incubation bag, which is subsequently sealed. It contains components that chemically bind oxygen quickly and completely, creating an oxygen-free environment and a CO2-containing atmosphere. Each Petri dish can be incubated immediately after receiving the sample. This sachet is ideal for both urgent cases and the cultivation of extremely oxygen-sensitive microorganisms. Incubation of individual Petri dishes permits each one to be cultivated separately over time and at the temperature required. It also prevents interactions between the microorganisms on different plates. The transparent incubation bag allows anaerobic growth in the closed anaerobic system to be evaluated visually at any given time.
Zastosowanie
AnaerocultP is a microbiological reagent for generating an anaerobic atmosphere in a single Petri dish to permit the cultivation of obligate and facultative anaerobes.
Informacje prawne
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
System Anaerocult® wspiera niezawodną hodowlę beztlenowców na potrzeby badań mikrobiologicznych.
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.