Przejdź do
1.32369
Anaerocult A mini
For the cultivation of obligate and facultative anaerobes, suitable for microbiology
Synonim(y):
Inkubacja beztlenowa, Wzrost beztlenowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41104308
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
feature
Chemically bind oxygen quickly and completely, Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere.
manufacturer/tradename
Anaerocult
packaging
pkg of 25 Anaerocult A mini and 25 special incubation bags
storage condition
(Store dry and tightly closed)
color
white
application(s)
microbiology
compatibility
ANAEROTEST®
storage temp.
15-25°C
General description
Anaerocult A mini to mieszanina odczynników, która może stworzyć środowisko beztlenowe umożliwiające wzrost fakultatywnych i obligatoryjnych mikroorganizmów beztlenowych. Saszetka Anaerocult A mini jest zwilżana wodą i umieszczana w specjalnej torbie inkubacyjnej z płytkami Petriego i paskiem Anaerocult w celu monitorowania braku tlenu. Saszetka zawiera składniki, które chemicznie wiążą tlen szybko i całkowicie, tworząc w torebce atmosferę wolną od tlenu, alezawierającą CO2. System Anaerocult A mini służy do beztlenowej inkubacji od jednej do czterech szalek Petriego.
Application
System Anaerocult A mini służy do beztlenowej inkubacji od jednej do czterech płytek Petriego w celu hodowli beztlenowców obligatoryjnych i fakultatywnych.
Legal Information
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazardExclamation mark
hcodes
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)