Przejdź do
1.25075
Eshmuno® HCX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, 5 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, 1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
volume
5 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
85 μm
capacity
~50 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
mixed mode
storage temp.
15-25°C
General description
8 x 100mm
Features and Benefits
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.250661.251701.25065
volume
5 mL
volume
1 mL
volume
0.2 mL
volume
1 mL
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
form
prepacked column
form
prepacked column
form
-
form
prepacked column
capacity
~50 mL, resin binding capacity
capacity
~50 mL, resin binding capacity
capacity
~70 mL, resin binding capacity
capacity
~150 mL, resin binding capacity
separation technique
mixed mode
separation technique
mixed mode
separation technique
-
separation technique
anion exchange
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® HCX Resin
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125075000104027269303013