Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 765,00 zł |
Informacje o tej pozycji
765,00 zł
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, 1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
85 μm
capacity
~150 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
General description
Features and Benefits
- Purification of acidic and neutral proteins and peptides from different sources, including plasma
Superior productivity for downstream processing of biomolecules
- High flow rate versus pressure-flow behavior
- Excellent removal of impurities, such as HCP, leached Protein A, and viruses
- Robust and safe packing procedures
- Strong chemical stability
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| volume 1 mL | volume 1 mL | volume 1 mL | volume 0.2 mL |
| ligand (Trimethylammoniumethyl) | ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfo + carboxy + phenyl) | ligand (Sulfoisobutyl) |
| form prepacked column | form prepacked column | form prepacked column | form - |
| material polypropylene housing | material polypropylene housing | material polypropylene housing | material polypropylene housing |
| separation technique anion exchange | separation technique - | separation technique mixed mode | separation technique - |
| capacity ~150 mL, resin binding capacity | capacity ~70 mL, resin binding capacity | capacity ~50 mL, resin binding capacity | capacity ~70 mL, resin binding capacity |
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1250650001 | 04027269291778 |